Empaquetados de preparación de poro estrecho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7025-00EA 0 EUR
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Empaquetados de preparación de poro estrecho, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para cromatografía Flash
Materiales de empaquetado para cromatografía de preparación de baja presión y flash Estables químicamente de pH 2 a 8,5. No sufren daños por el uso de agentes de limpieza y antimicrobianos como la azida sódica, soluciones acuosas diluidas de ácido trifluoroacético y ácido acético, disolventes orgánicos como el metanol y el acetonitrilo y soluciones acuosas concentradas de sales y urea. Los paquetes contienen partículas de forma irregular.