Columnas analíticas empaquetadas previamente, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7105-01EA 4186.32 EUR
7105-01 7098-00 7104-00 7116-00 7159-05 7098-01 7159-00
Columnas analíticas empaquetadas previamente, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Columnas de cromatografía
Columnas de biocromatografía para la HPLC analítica y de preparación, LC de baja presión y purificación de lotes.
BAKERBOND® es una familia de productos a base de sílice diseñados para el rendimiento, la reproducibilidad y escalabilidad. Las fases ligadas BAKERBOND® están sintetizadas mediante la química de silano trifuncional para formar una capa de enlaces covalentes de carbono-siloxano múltiples en la superficie de las partículas de sílice. Las fases ligadas resultantes son del tipo polimérico, por lo que ofrecen una mayor resistencia a la hidrólisis, una mayor estabilidad en los extremos del pH e interacciones reducidas de silanol para mayores recuperaciones y menos relave.