Botes de pesaje, desechables
Proveedor: KARTELL
11105 11103 11104 11105 1110003 1110103 1110109 1110203 1110209
611-1393EA 63 EUR
611-1393 KART11103 KART11104 KART11105 KART1110003 KART1110103 KART1110109 KART1110203 KART1110209
Botes de pesaje, desechables
Navecillas Navecillas de pesaje
Pesaje de embarcaciones, PS de alto impacto.
  • Se puede moldear fácilmente para darle forma de embudo
  • El modelo DS está disponible en blanco o negro para que el operario pueda ver fácilmente que no queda ningún rastro de muestra adherido al bote
  • Tara reproducible: la variación entre lotes suele ser inferior al 5%
  • Antiestático
Los botes de pesaje ligeros con forma de diamante (DS) y cuadrada (SQ) proporcionan un sistema fácil y económico para pesar cualquier medio con propiedades no contaminantes (fabricados en HIPS con superficie hidrofóbica).