Cajas para la eliminación de residuos, Bio-bin®.
Proveedor: ECONIX LTD
BEXBB5RD BEXBBLOOP BEXBB5TS BEXBB5YL BEXBB5OR BEXBB2TS BEXBB2YL BEXBB1RD BEXBB1OR BEXBB1YL BEXBBLOOPOR BEXBB1MW BEXBB1TS BEXBB30YL BEXBBLOOPYL BEXBB1PL BEXBB30TS BEXBB30RD BEXBB30PL BEXBB30OR BEXBB30MW BEXBB30 BEXBB5PL BEXBB2RD BEXBB5MW BEXBB2OR MPEXBB1TS MPEXBB1OR MPEXBB1.YL MPEXBB1RD MPEXBB2TS MPEXBB2OR MPEXBB2.YL MPEXBB2RD MPEXBB5TS MPEXBB5OR MPEXBB5.YL MPEXBB5MW MPEXBB5RD MPEXBB5PL BEXBB30PHARMA
119-0224EA 386 EUR
119-0224 119-0482 119-0225 119-0176 119-0208 119-0215 119-0174 119-0214 119-0205 119-0173 119-0483 119-0213 119-0212 119-0178 119-0175 119-0211 119-0221 119-0220 119-0219 119-0207 119-0218 119-0470 119-0222 119-0217 119-0223 119-0206 119-0473 119-0471 119-0467 119-0472 119-0476 119-0474 119-0466 119-0475 119-0481 119-0478 119-0465 119-0477 119-0480 119-0479 ECONBEXBB30PHARMA
Cajas para la eliminación de residuos, Bio-bin®.
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Estos contenedores de papel, aprobados por la ONU, ofrecen una forma segura e innovadora de eliminar todo tipo de residuos.
  • Diseño plegable que ocupa poco espacio y es de fácil montaje
  • Reducción de la huella de carbono
  • Ideal para su uso en laboratorios, salas y para la salud comunitaria
El Bio-bin® de 1 litro es ideal para su uso sobre el terreno (por ejemplo, en la enfermería comunitaria) o para los proveedores privados de primeros auxilios. Es el tamaño ideal para ser utilizado en laboratorios donde se dispone de un espacio limitado, como el interior de las vitrinas de gases.
El Bio-bin® de 2 litros ha sido diseñado para sustituir a los contenedores de plástico para residuos de laboratorio/hospitalarios no punzantes. Ideal para la eliminación de las puntas de pipeta en el laboratorio o para los residuos de la sala general y de la comunidad.
El Bio-bin® de 5 litros es ideal para su uso en los laboratorios, así como en las salas y los quirófanos. La papelera viene plegada, lo que supone un importante ahorro de espacio en el almacenamiento y también hace que la papelera sea perfecta para su uso en la enfermería comunitaria.
El Loop Bio-bin® ha sido diseñado para la eliminación de utensilios de un solo uso, como lazos e hisopos en los laboratorios, y de instrumentos quirúrgicos no afilados, como pinzas y tijeras, utilizados tanto en las salas como en la enfermería comunitaria.
El Bio-bin® de 30 litros es ideal para grandes cantidades de residuos clínicos generados en laboratorios, hospitales y comunidades. Además, la papelera viene con un Bin-sert™, que simplemente se desliza dentro de la papelera y se bloquea en su lugar.