Cell culture flasks, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, fibronectin peptide or collagen I peptide
Proveedor: Corning
356242 356243 356272 356273 356275 356245
734-2584EA 596 EUR
734-2584 734-2585 734-2496 734-2497 734-2699 734-2697
Cell culture flasks, Corning® PureCoat™ ECM mimetic, fibronectin peptide or collagen I peptide
Matraces Matraces de cultivo de células
Los frascos Corning® PureCoat™ ECM Mimetic estan recubiertos con peptidos biológicamente activos sintéticos "animal-free" que estan unidos covalentemente a una superfície propiedad de Corning para ofrecer una alternativa consistente a los complejos peptídicos extracelulares. El diseño único Multi-flask de 3 o 5 capas permite crecer más células en el mismo espacio de incubador, mientras que las superfícies pre-cubiertas de Fibronectina o Colageno I ahorran tiempo y permiten protocolos más consistentes. Los PureCoat ECM Mimetic Multi-Flasks tienen el mismo tamaño, volúmen y densidades de siembra de cultivo por unidad de área que los frascos de 175 cm² (T-175).
  • Superfície peptídica sintética, "animal-free", pre-recubierta para un escalado predictivo
  • Agiliza el flujo de trabajo de cultivo celular, reduciendo el manejo y riesgo de contaminación
  • Distribución de medio por todas las capas para un crecimiento celular homogeneo
  • Habilidad para mezclar células y reactivos en el Multi-Flask ahorra tiempo y reduce reisgo de contaminación
  • Diseño flexible que permite vertir o aspirar/recuperar las células utilizando una pipeta
Certificaciones: Fabricados de acuerdo con estándares cGMP e ISO 9001:2008, ISO 13485:2012.