Bureta, Sofnol, auto cero, MBL
Proveedor: SciLabware
BRB004 BRB006
BIBBBRB004EA 128 EUR
BIBBBRB004 BIBBBRB006
Bureta, Sofnol, auto cero, MBL
Buretas
Vidrio de borosilicato, clase B.
  • Graduaciones de esmalte azul
  • Llenado sencillo y puesta a cero automática
  • Con tubo de goma simple y válvula de pellizco para una sustitución de bajo coste
La bureta se puede llenar apretando la botella.
Cumple la norma ISO 385