Lancetas de sangre de seguridad, VITREX® STERILANCE® Press II
Proveedor: Vitrex Medical A/S
393213 394213 395213 396213 399213
233-0125EA 17.6 EUR
233-0125 233-0126 233-0127 233-0128 MODU399213
Lancetas de sangre de seguridad, VITREX® STERILANCE® Press II
Lancetas de sangre
Lancetas de seguridad para la glucosa en sangre y otros in vitro pruebas de diagnóstico.
  • Aguja totalmente blindada antes y después de su uso
  • Diseño precargado activado por presión
  • Aguja triangular de alta calidad, ultra afilada, de alta velocidad de penetración
Una variedad de configuraciones de puntos y profundidades de penetración se adaptan a la mayoría de las necesidades de sangre capilar.