Botellas YOUTILITY, vidrio ámbar, con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218862859 218863658 218864457 218865453
215-3509EA 129 EUR
215-3509 215-3517 215-3526 215-3527
Botellas YOUTILITY, vidrio ámbar, con tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de Borosilicato 3.3, ámbar.
  • Color ámbar para proteger materiales sensibles a la luz
  • Zonas de agarre especialmente formadas en las botellas para un manejo más seguro y fácil
  • Tapón de rosca ergonómico GL 45 hecho de polipropileno de grado alimenticio
  • Roscas más cortas en la botella y la tapa para una apertura más rápida
  • Accesorios dedicados para una identificación y personalización fácil y simple
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • El vidrio ámbar cumple con USP 671 y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
Las botellasMore Product Information