Botellas, cuello ancho, cuadrados, con tapas de rosca
Proveedor: RIXIUS
1-1301-0100-32 1-1301-0250-45 1-1301-0500-54 1-1301-1000-54
215-4751EA 91.4 EUR
215-4751 215-4752 215-4753 215-4754
Botellas, cuello ancho, cuadrados, con tapas de rosca
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de sosa y cal, ámbar, con tapas de rosca azules.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Para su uso en aplicaciones sin altas cargas térmicas
  • Cierres de varios diseños disponibles bajo petición
Rosca DIN Ahorro de espacio en el almacenamiento y transporte. Estable, antideslizante Ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz.