Botes de pesaje desechables, Sterilin®.
Proveedor: STERILIN
WB30205 WB30314 WB30318 WB30324 WB30254 WB30334 WB30304 WB30317
611-3237EA 65.1 EUR
611-3237 611-3239 SLINWB30318 SLINWB30324 611-3238 611-3241 611-3622 SLINWB30317
Botes de pesaje desechables, Sterilin®.
Navecillas Navecillas de pesaje
Poliestireno, blanco.
  • Esquinas redondeadas y lados inclinados para una transferencia completa de la muestra
  • Base plana para un apoyo firme y seguro en el platillo de la balanza
  • Adecuado para polvos y muestras de color
  • La forma de diamante es especialmente flexible para permitir la formación de un embudo que facilite el vertido a otro recipiente
Fabricado en poliestireno de alto impacto con una superficie hidrofóbica que garantiza la no absorción de agua de la atmósfera o de la muestra. La versión antiestática está fabricada con material PS, modificado para reducir significativamente el tiempo de relajación de la carga en comparación con los botes de pesaje estándar: la mayor parte de la carga electrostática se disipa en cuestión de segundos cuando se conecta a tierra el platillo de la balanza.