Guantes de uso general, AlphaTec® 87-195
Proveedor: Ansell
87-195/6.5-7 87-195/7.5-8 87-195/8.5-9 87-195/9.5-10
112-6437EA 20.3 EUR
112-6437 112-6438 112-6439 112-6440
Guantes de uso general, AlphaTec® 87-195
Guantes
Estos guantes de látex de caucho natural con forro de algodón proporcionan resistencia a los líquidos y a la mecánica.
  • Tratada especialmente para reducir el riesgo de reacciones alérgicas
  • El puño recto
  • Proporciona una sensibilidad excepcional
  • El diseño de escamas proporciona un buen agarre
Ideal para su uso en aplicaciones alimentarias, como el procesamiento de aves de corral, carne de vacuno y cerdo, procesamiento de pescado y procesamiento de frutas y verduras. También es adecuado para uso de conserjes y aplicaciones de limpieza.
Certificaciones: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos