Soportes para cajas Bio-bin® de 6 L
Proveedor: ECONIX LTD
BEXBBZS6.0 BEXBBUS6.0
119-0230EA 420 EUR
119-0230 119-0229
Soportes para cajas Bio-bin® de 6 L
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Estos soportes para los cubos de basura Bio-bin® de 6 litros están fabricados en acero inoxidable.
Z stand: El soporte mantiene el Bio-bin® de 6 L en posición vertical, ya sea para su uso en el banco o en el suelo, y permite retirar fácilmente los recipientes usados. El soporte se suministra con 4 pies antideslizantes para la base del soporte para evitar el deslizamiento.
U stand: El soporte en U mantiene el Bio-bin® de 6 L en un ángulo de 30º, lo que lo hace perfecto para su uso en una vitrina de gases. El soporte se suministra con 4 pies antideslizantes para la base del soporte para evitar el deslizamiento.