Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 x-tended support, 8511
Proveedor: UVEX
8512.8/36 8511.8/41 8511.8/40 8511.8/39 8511.8/38 8511.8/37 8511.8/36 8511.8/35 8511.8/45 8511.8/50 8512.8/40 8512.8/39 8512.8/38 8512.8/37 8511.8/43 8512.8/35 8511.8/42 8511.8/49 8511.8/48 8511.8/47 8511.8/46 8511.8/44 8512.8/43 8512.8/50 8512.8/49 8512.8/48 8512.8/47 8512.8/46 8512.8/44 8512.8/42 8512.8/41 8512.8/45
UVEX8512.8/36EA 133 EUR
UVEX8512.8/36 UVEX8511.8/41 UVEX8511.8/40 UVEX8511.8/39 UVEX8511.8/38 UVEX8511.8/37 UVEX8511.8/36 UVEX8511.8/35 UVEX8511.8/45 UVEX8511.8/50 UVEX8512.8/40 UVEX8512.8/39 UVEX8512.8/38 UVEX8512.8/37 UVEX8511.8/43 UVEX8512.8/35 UVEX8511.8/42 UVEX8511.8/49 UVEX8511.8/48 UVEX8511.8/47 UVEX8511.8/46 UVEX8511.8/44 UVEX8512.8/43 UVEX8512.8/50 UVEX8512.8/49 UVEX8512.8/48 UVEX8512.8/47 UVEX8512.8/46 UVEX8512.8/44 UVEX8512.8/42 UVEX8512.8/41 UVEX8512.8/45
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 x-tended support, 8511
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, una lengüeta y un cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • El marco lateral ofrece soporte medial y lateral para proteger contra las lesiones del tobillo
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro/plateado
Ancho: 11
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC