Zapatos de seguridad ESD, Velcro®, uvex 1, 8542
Proveedor: UVEX
8542835 8542838 8542837 8542841 8542836 8542839 8542840 8542844 8542845 8542842 8542843 8542846 8542847 8542848 8542849 8542850 8542945 8542946 8542940 8542941 8542942 8542949 8542950 8542943 8542944 8542935 8542936 8542937 8542938 8542939 8542947 8542948 8542.8/51 8542.8/52
UVEX8542835EA 115 EUR
UVEX8542835 UVEX8542838 UVEX8542837 UVEX8542841 UVEX8542836 UVEX8542839 UVEX8542840 UVEX8542844 UVEX8542845 UVEX8542842 UVEX8542843 UVEX8542846 UVEX8542847 UVEX8542848 UVEX8542849 UVEX8542850 UVEX8542945 UVEX8542946 UVEX8542940 UVEX8542941 UVEX8542942 UVEX8542949 UVEX8542950 UVEX8542943 UVEX8542944 UVEX8542935 UVEX8542936 UVEX8542937 UVEX8542938 UVEX8542939 UVEX8542947 UVEX8542948 UVEX8542.8/51 UVEX8542.8/52
Zapatos de seguridad ESD, Velcro®, uvex 1, 8542
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, una lengüeta y un cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Puntera de xenova® 100% libre de metales, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos de ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro
Ancho: 11 o 12
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC