Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 damas, 8561
Proveedor: UVEX
8561.8/36 8561.8/43 8561.8/42 8561.8/41 8561.8/40 8561.8/39 8561.8/37 8561.8/35 8561.8/38
UVEX8561.8/36EA 115 EUR
UVEX8561.8/36 UVEX8561.8/43 UVEX8561.8/42 UVEX8561.8/41 UVEX8561.8/40 UVEX8561.8/39 UVEX8561.8/37 UVEX8561.8/35 UVEX8561.8/38
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 damas, 8561
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, una lengüeta y un cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Gris/rosa
Ancho: 11
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC