Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8543
Proveedor: UVEX
8543.8/50 8543.8/38 8543.8/39 8543.8/40 8543.8/41 8543.8/42 8543.8/43 8543.8/37 8543.8/36 8543.8/44 8543.8/45 8543.8/46 8543.8/47 8543.8/49 8543.8/35 8543.8/51 8543.8/52 8543.8/48 8543.9/35 8543.9/36 8543.9/37 8543.9/38 8543.9/39 8543.9/40 8543.9/41 8543.9/42 8543.9/43 8543.9/44 8543.9/45 8543.9/46 8543.9/47 8543.9/48 8543.9/49 8543.9/50 8543.9/51 8543.9/52
UVEX8543.8/50EA 115 EUR
UVEX8543.8/50 UVEX8543.8/38 UVEX8543.8/39 UVEX8543.8/40 UVEX8543.8/41 UVEX8543.8/42 UVEX8543.8/43 UVEX8543.8/37 UVEX8543.8/36 UVEX8543.8/44 UVEX8543.8/45 UVEX8543.8/46 UVEX8543.8/47 UVEX8543.8/49 UVEX8543.8/35 UVEX8543.8/51 UVEX8543.8/52 UVEX8543.8/48 UVEX8543.9/35 UVEX8543.9/36 UVEX8543.9/37 UVEX8543.9/38 UVEX8543.9/39 UVEX8543.9/40 UVEX8543.9/41 UVEX8543.9/42 UVEX8543.9/43 UVEX8543.9/44 UVEX8543.9/45 UVEX8543.9/46 UVEX8543.9/47 UVEX8543.9/48 UVEX8543.9/49 UVEX8543.9/50 UVEX8543.9/51 UVEX8543.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8543
Zapatos y botas
Zapato de seguridad multifuncional, extremadamente ligero y fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, lengüeta y cuello suavemente acolchados, además de una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de