Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Proveedor: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033549 51033589 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.8 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1527 390-1533 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Incubadoras Incubadores de CO₂
La série Heracell™ VIOS ha sido diseñada para cultivos sensibles como células primarias y células madre en investigación, aplicaciones clínicas y farmacéuticas. Las unidades estan disponibles con el interior acero inoxidable electropulido o cobre puro 100% y tienen estantes ajustables y perforados, con esquinas fáciles de limpiar con puertos de accesos convenientes y una puerta externa reversible para mayor flexibilidad.
  • El flujo de aire THRIVE active mantiene las condiciones homogéneas evitando variación de muestras no deseada con rápidos tiempos de recuperación de por debajo de 10 min utilizando larga vida, sensores de compensación de CO₂ y monotorización de valor real con sondas de temperatura dual in situ
  • Control opcional de O₂ para optimización de crecimiento de células de mamífero
  • La pantalla táctil intuitiva iCAN, muestra todos los parámetros operativos y funciones - data/error logging, indicaciones operativas en pantalla y con múltiples idiomas más data descargable a través de USB
  • Deposito de agua integrado con punto frio que facilita una HR del 93% con una cámara seca y manejo y monitorización de agua sin dañar las células, un acceso mejorado SteriRun, los ciclos de desinfección overnight 12h a 180 ºC garantizan una esterilización uniforme de 6-log sin necesidad de quitar los sensores
  • El filtro ISO clase 5 HEPA protege la cámara entera. Con opción de actualizar a cámara de cobre sólido 100% para lo último en prevención de contaminación
Los sensores y sondas de gas estan dentro de la cámara y responden rápidamente a cualquier desviación en los parámetros fijados. Las sondas de temperatura dual con un controlador PID ofrecen una protección preveniendo 'overshoot' durante la recuperación; La temperatura se recupera después de 5 minutos de la apertura de la puerta durante 30 segundos. Se puede elegir la tecnologia de sensor de CO₂: El sensor de CO₂ infrarojo exento de bombilla IR 180Si y resistente a la temperatura, mejora la estabilidad y vida del sensor. Este sensor es ideal para laboratorios que buscan lo mejor de ambas tecnologias para un cultivo avanzado, de alto volumen o valor. La medida de CO₂ no esta afectada por cambios en la temperatura, humedad, oxigeno, o presión barométrica.
Alternativamente el sensor TC180 es ideal para apliaciones de cultivo rutinarias ofreciendo una estabilidad mejorada con compensación interna de humedad para accelerar los tiempos de recuperación y minimizar la deriva entre calibraciones. Muchos tipos celulares crecen mejor en incubadores CO₂ con oxigeno reducido. Cultivas células a más bajas concentraciones de oxigeno va a simular mejor las condiciones fisiológicas, resultando en comportamientos celulares que son más predictivos del ambiente in-vivo.
Los incubadores con control de oxigeno variable ("tri-gas") estan equipados con sensores de óxido de circonio, estas unidades generan condiciones para ayudar a las células crecer más rápido y más saludables. Los usuarios pueden seleccionar el incubador para su rango de O₂: Simular ambientes de hipoxia (1-21%) para aplicaciones de cultivo de células primarias, células madre y cultivo de embriones , o condiciones de hiperoxia (5-90%) para investigación en pulmón, retina y otros tejidos sensibles.
Certificaciones: CE, CSA.
Información accesorios: Las incubadoras específicas con cámaras modificadas pueden personalizarse con compartimentos Cell Locker; estas cámaras extraíbles y protegidas se han diseñado para aumentar la eficiencia de los cultivos y la seguridad de cultivos sensibles, como los de células madre y primarias, en incubadoras que se abren a menudo o que son de uso compartido. Todos los componentes del sistema Cell Locker se deben pedir por separado.
Información de suministro: Se suministra con estantes perforados de acero inoxidable y un disco con un software de recopilación de datos que facilita la obtención de datos desde el puerto USB de las unidades (Ø de 42 mm). Hay disponible, previa solicitud, una amplia gama de accesorios y opciones de serie como la salida de señal 4 - 20 mA para conexión con sistemas externos de recolección de datos, la puerta con bisagras a la izquierda, el protector interno frente a CO₂ o N₂/O₂ y la puerta interior triple estanca a gases. Para obtener más información, póngase en contacto con Avantor antes de realizar el pedido, ya que estas opciones no se pueden implementar posteriormente.