N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥99.9% para electroforesis
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(dimetilamino)etano
RC-101 RC-102
RC-101EA 188 EUR
RC-101 RC-102
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥99.9% para electroforesis
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. de fusión: –64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008335
Núm. CAS: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM