Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥99.0% para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
85827.297EA 239 EUR
85827.297 85827.366 85827.468
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥99.0% para producción biofarmacéutica
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012590
Núm. CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Índice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99,0 %
Appearance Polvo cristalino blanco
Cell culture toxicity Passes test
Dnases No detectado
Identification by IR Conforme
Proteases No detectado
Rnases No detectado
Solubility (1 mol/l) Clear and complete
pH (0,5 mol/l) 3,5 -- 5,0
pKa (25°C) 8,0 -- 8,4
Ignition residue Max. 0,1 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0,5 %
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0,05
Bioburden Max. 100 CFU/g
Endotoxin (1 %) (EU/mg) Max. 0,1