Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Proveedor: Ansell
58-435/10 58-435/7 58-435/11 58-435/8 58-435/9 58-430/10 58-430/11 58-430/7 58-430/8 58-430/9
112-3412EA 123 EUR
112-3412 112-3414 112-3413 112-3415 112-3416 112-3407 112-3408 112-3409 112-3410 112-3411
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Guantes
Estos guantes estilo guantelete cuentan con Ansell Grip Technology™ para un control óptimo al manipular objetos aceitosos o mojados. Se requiere menos fuerza en los objetos resbaladizos, reduciendo la fatiga de las manos y los brazos.
  • El 58-430 para trabajo medio tiene una cubierta de 10 mil (~0,25 mm) para proteger contra la exposición a bases, aceites, combustibles, algunos solventes, grasas y grasas animales
  • El 58-435 tiene una cubierta de 16 mil (~0,41 mm) efectiva contra los derivados de hidrocarburos, bases de alcohol, muchos disolventes y ésteres
  • El revestimiento de nitrilo ofrece una protección superior contra los enganches, los pinchazos y la abrasión para el uso a largo plazo
  • Los puños enrollados ayudan a prevenir el goteo en el antebrazo
  • El manguito extra largo (58-435) extiende la protección a la parte superior del antebrazo
Ambos modelos ofrecen una mayor flexibilidad y destreza gracias a una cubierta de nitrilo forrada de algodón y una confección de segunda piel que se ajusta a la palma de la mano.
Colour: Green/grey
58-430: EN 374 (JKL), EN 388 (3001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 58-435: EN 374 (AJKL), EN 388 (4001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certificaciones: 58-430: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65
58-435: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos