Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335
Proveedor: Ansell
58-330/10 58-330/11 58-330/7 58-330/8 58-330/9 58-335/7 58-335/8 58-335/9 58-335/10 58-335/11
112-3397EA 77.5 EUR
112-3397 112-3398 112-3399 112-3400 112-3401 112-3404 112-3405 112-3406 112-3402 112-3403
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335
Guantes
Estos guantes de dos capas protegen y mantienen las manos secas. Un revestimiento interior de espuma suave con tecnología patentada AquaDri® ofrece una absorción de humedad inigualable: Hasta 10 veces más que los forros tradicionales de algodón. La película de nitrilo proporciona una protección química avanzada contra la exposición accidental a bases, aceites, combustibles, algunos disolventes, grasas y grasas animales.
  • El acabado de rombo invertido proporciona un mejor agarre en seco y en mojado, ofreciendo resultados óptimos en condiciones secas o mojadas
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección superior contra el enganche, la perforación y la abrasión en comparación con el caucho o el neopreno
  • El canalón del puño plegable evita el goteo en el antebrazo
Grosor
58-330: 0,3 mm (Nitrilo) +0,35 mm (revestimiento AquaDri®)
58-335: 0,45 mm (Nitrilo) +0,35 mm (revestimiento AquaDri®)
Thickness: 58-330: 0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining) 58-335: 0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining)
Colour: Turquoise or green
EN 374 (JKL), EN 388 (4101), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: 58-330: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5
58-335: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A), EN 1149; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos