Gorros, PP
Proveedor: HUBEI ORIENT INTL TRADING
113-9222EA 268 EUR
113-9222 113-9223 113-9224 113-9226 113-8133 113-9225
Gorros, PP
Prendas desechables
Gorros desechables hechos de PP no tejido. Idóneos para el uso en entornos no peligrosos.
  • Cinta elástica individual
  • Sin látex
  • Suave y cómoda
Peso: 16 - 23 g/m²
Envase: 100 unidades por bolsa de plástico. 2000 unidades por caja de cartón.