Monos, PP, con capucha
Proveedor: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT113946EA 292 EUR
HOIT113946 113-8123
Monos, PP, con capucha
Prendas desechables
Estos monos desechables están hechos de PP no tejido. Ideal para aplicaciones no críticas en entornos industriales, clínicos o de procesamiento de alimentos.
  • Con capucha y cierre de cremallera.
  • Cintura elástica, puños y tobillos.
  • Envasados individualmente
Peso: 40 a 50 g/m²
Color: Blanco