Cubrezapatos, CPE
Proveedor: HUBEI ORIENT INTL TRADING
113-8134EA 193 EUR
113-8134 113-8135 114-9047 114-9048 113-8129 114-9042 114-9037
Cubrezapatos, CPE
Prendas desechables
Estas cubrezapatos desechables están hechos de CPE suave y duradero.
  • El CPE es resistente al agua y proporciona buena resistencia a los productos químicos
  • Ligero, transpirable, resistente al polvo y al agua
  • Elástico en el tobillo
  • Diferentes opciones de envase disponibles
Adecuado para uso en laboratorios, hospitales, procesamiento de alimentos, fabricación y áreas de construcción.