Tween® 80
Proveedor: G Biosciences
786-519
786-520
786-519EA
174
EUR
786-519
786-520
Tween® 80
Tween® 80
Tween® 80 for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Pto. de fusión:
-21 |
Número MDL:
MFCD00082107 Núm. CAS: 9005-65-6 Índice Merck: 13,07664 |