Cubrezapatos de sala limpia, Kimtech ™ A8
Proveedor: KIMBERLY CLARK
39370 39372 39371
113-8198EA 173 EUR
113-8198 113-8200 113-8199
Cubrezapatos de sala limpia, Kimtech ™ A8
Prendas desechables
Estas cómodas fundas para zapatos están fabricadas en PP Spunbound blanco con película Unitrax ™ PE, lo que las hace ideales para usar en la fabricación limpia.
  • Suela sin costuras y puntera y talón elásticos
  • Duradero e impermeable
  • Poca pelusa para controlar la contaminación
  • Sin látex ni silicona
  • Hasta 4 veces más agarre que las principales fundas antideslizantes alternativas
  • Tres tamaños diferentes disponibles para garantizar un ajuste cómodo y seguro
  • El color del hilo (azul, blanco o negro) indica el tamaño
Apta para su uso en salas blancas ISO 7.
La excelente tracción proporcionada por las cubiertas de los zapatos ayuda a proteger contra las lesiones causadas por resbalones, derrapes y caídas, que pueden ser muy comunes en entornos de trabajo. También proporcionan protección contra salpicaduras y partículas húmedas y secas, y pueden reciclarse utilizando el programa Kimtech ™ RightCycle.
Certificaciones: PPE Cat I (EU) 2016/425
Envase: Doble embolsado.