Tubo de bomba, Tygon® MHSL 2001con 2 tapones
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
07MHSL-04L 07MHSL-15L 07MHSL-19L 07MHSLM09
VERN07MHSL-04LEA 260 EUR
VERN07MHSL-04L VERN07MHSL-15L VERN07MHSL-19L VERN07MHSLM09
Tubo de bomba, Tygon® MHSL 2001con 2 tapones
Tuberías Tubo de transferencia
Tubo transparente sin plastificante con una vida útil superior de la bomba.
  • Vida útil superior en bombas peristálticas
  • Químicamente resistente a una amplia gama de fluidos.
Especialmente diseñado para MEK y otros solventes agresivos.
Resistente a temperaturas de -73 a +57 °C
Dureza (Durómetro Shore A): 69
Densidad: 0,88
Certificaciones: Cumple con los criterios de la FDA para contacto con alimentos