Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 98,0-102,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Bis(sulfato) de aluminio y potasio dodecahidrato, Alumbre de potasio
0546-01EA 247.83 EUR
0546-01 0546-20
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 98,0-102,0 EDTA titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Crystals. Lot analysis on label.
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Pto. de fusión: 92.5
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149143
Núm. CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Índice Merck: 12,00373
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 100.5%
Assay (AlK(SO₄)₂·12H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
Assay (dried basis) 99.0 - 100.5 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 4.0
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs