VWR®, Gradillas para tubos de centrifugado de fondo cónico de 15 ml
Proveedor: VWR Collection
525-0620EA 17.4 EUR
525-0620 525-0614 525-0615 525-0616 525-0617 525-0619 525-0618 525-0613
VWR®, Gradillas para tubos de centrifugado de fondo cónico de 15 ml
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase/RNase free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Adecuado para tubos de centrifugado VWR® con fondo cónico.
Cada pozo tiene un número de identificación (del 1 al 25).
Esterilizado por irradiación de luz de electrones.
Información para pedidos: El paquete de colores incluye azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Envase: 5 rejillas por bolsa. Para pedidos más grandes: 5 rejillas/bolsa y 10 bolsas por caja.