Guantes de uso general, HyFlex® 11-801
Proveedor: Ansell
11-801/10 11-801/11 11-801/6 11-801/7 11-801/8 11-801/9
112-3715EA 59.9 EUR
112-3715 112-3716 112-3711 112-3712 112-3713 112-3714
Guantes de uso general, HyFlex® 11-801
Guantes
Los forros de nylon tejido con revestimiento de espuma de nitrilo en la palma son ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas que requieren una protección mecánica ligera y altos niveles de delicadeza en el manejo.
  • El uso de elásticos Spandex previene el riesgo de alergia al látex.
  • Sin silicona: reduce la posible contaminación de los productos
  • Antiestático según EN 1149
  • Puños de muñeca de punto
  • Certificado por Oeko-Tex®.
Adecuado para aplicaciones de ensamblaje ligero, así como para aplicaciones en logística y almacenamiento.
Gauge: 15
Colour: Grey/black
EN 388 (3131); Cat. II
Certificaciones: EN 388:2016 (3131A); Cat. II