Calcio óxido, en polvo, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1410-05EA 359.66 EUR
1410-05 1410-07 1410-01
Calcio óxido, en polvo, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Calcio óxido
Powder. Lot analysis on label.
Formula: CaO
MW: 56,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2850 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2580 °C
Densidad: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Índice Merck: 13,01691
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 1.0 %
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 5.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.1 %
Assay, For Information Only