Forros de guantes, HyFlex® 48-100 / 48-101
Proveedor: Ansell
48-100/10 48-100/11 48-100/6 48-100/7 48-100/8 48-100/9 48-101/10 48-101/11 48-101/6 48-101/7 48-101/8 48-101/9
ANSE48-100/10EA 37.5 EUR
ANSE48-100/10 ANSE48-100/11 ANSE48-100/6 ANSE48-100/7 ANSE48-100/8 ANSE48-100/9 ANSE48-101/10 ANSE48-101/11 ANSE48-101/6 ANSE48-101/7 ANSE48-101/8 ANSE48-101/9
Forros de guantes, HyFlex® 48-100 / 48-101
Guantes
Estos guantes de punto de nylon con la palma recubierta de PU están diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de confort y resistencia a la abrasión.
  • Protección óptima para tareas ligeras, alto nivel de confort
  • Buena libertad de movimiento para el manejo preciso de objetos pequeños
  • Forro de nylon elástico para un ajuste excepcionalmente ajustado
  • Excelente alternativa a los guantes de cuero ligero
  • Disponible en blanco o negro
Ideal para el manejo preciso de pequeños objetos en ambientes secos o ligeramente aceitosos.
Colour: White
EN 388 (003X), Cat. II
Certificaciones: EN 388:2016 (4131A); Cat. II