Cubrezapatos, CPE
Proveedor: VWR Collection
113-9344EA 0 EUR
113-9344 113-9345
Cubrezapatos, CPE
Prendas desechables
Estos cubrezapatos desechables están hechos de CPE. Idóneas para el uso en entornos no críticos.
  • CPE es impermeable y resistente a productos químicos
  • Con suela antideslizante
  • Cinta elástica sin látex
Peso: 10, 13 g/un
Envase: 500 unidades por caja de cartón.