Cofias, PP
Proveedor: VWR Collection
113-9195EA 0 EUR
113-9195 113-9194 113-9196 113-9197 113-9198 113-9203 113-9202 113-9204 113-9199 113-9200 113-9201
Cofias, PP
Prendas desechables
Cofias desechables hechas de PP. Idóneas para el uso en entornos no críticos.
  • Con cinta elástica individual libre de látex
  • Disponible en varios colores
Peso: 10 to 12 g/m²
Envase: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.