Bromuro de hidrógeno 47%, NORMATOM®, grado ultrapuro para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85032.270EA 822 EUR
85032.270
Bromuro de hidrógeno 47%, NORMATOM®, grado ultrapuro para análisis de trazas
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80,91 g/mol
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 44-49%
Ag (Plata) 100 ppt
Al (Aluminio) 100 ppt
Au (Oro) 100 ppt
B (Boro) Information only
Ba (Bario) 100 ppt
Be (Berilio) 100 ppt
Bi (Bismuto) 100 ppt
Ca (Calcio) 100 ppt
Cd (Cadmio) 100 ppt
Ce (Cerio) 10 ppt
Co (Cobalto) 100 ppt
Cr (Cromo) 100 ppt
Cs (Cesio) 10 ppt
Cu (Cobre) 100 ppt
Dy (Disprosio) 10 ppt
Er (Erbio) 10 ppt
Eu (Europio) 10 ppt
Fe (Hierro) 100 ppt
Ga (Galio) 100 ppt
Gd (Gadolinio) 10 ppt
Hf (Hafnio) 10 ppt
Ho (Holmio) 10 ppt
In (Indio) 10 ppt
K (Potasio) 100 ppt
La (Lanthanum) 10 ppt
Li (Litio) 100 ppt
Lu (Lutecio) 10 ppt
Mg (Magnesio) 100 ppt
Mn (Manganeso) 100 ppt
Mo (Molibdeno) 100 ppt
Na (Sodio) 100 ppt
Nb (Niobio) 10 ppt
Nd (Neodimio) 10 ppt
Ni (Níquel) 100 ppt
Pb (Plomo) 1 ppt
Pd (Paladio) 100 ppt
Pr (Praseodinio) 10 ppt
Pt (Platino) 100 ppt
Rb (Rubidio) 100 ppt
Re (Renio) 100 ppt
Rh (Rodio) 100 ppt
Ru (Rutenio) 100 ppt
Sb (Antimonio) Information only
Sc (Escandio) 100 ppt
Sm (Samario) 10 ppt
Sn (Estaño) 100 ppt
Sr (Estroncio) 100 ppt
Ta (Tantalio) Information only
Tb (Terbio) 10 ppt
Te (Telurio) 10 ppt
Th (Torio) 1 ppt
Ti (Titanio) 100 ppt
Tl (Talio) 10 ppt
Tm (Tulio) 10 ppt
U (Uranio) 1 ppt
V (Vanadio) 100 ppt
W (Tungsteno) 100 ppt
Y (Itrio) 10 ppt
Yb (Iterbio) 10 ppt
Zn (Cinc) 100 ppt
Zr (Circonio) 10 ppt
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022