Guantes de uso general, AlphaTec® 87-305
Proveedor: Ansell
87-305/10 87-305/7 87-305/8 87-305/9
ANSE87-305/10EA 0 EUR
ANSE87-305/10 ANSE87-305/7 ANSE87-305/8 ANSE87-305/9
Guantes de uso general, AlphaTec® 87-305
Guantes
Estos guantes reutilizables específicos para las manos están hechos de látex 100% y tienen un acabado de escamas de pescado.
  • Sin apoyo
  • Líquido y resistente a la mecánica
  • Puños rosados
  • Clorado en el interior para minimizar el riesgo de alergia
Ideal para aplicaciones en el procesamiento de alimentos (pescado, carne, frutas y verduras) o para trabajos de limpieza y mantenimiento en general.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue
EN 388 (X010), EN 374, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos