DEPC (Pirocarbonato de dietilo)
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: Dicarbonato de dietilo, DEPC
RC-042 RC-041
RC-042EA 300 EUR
RC-042 RC-041
DEPC (Pirocarbonato de dietilo)
Pirocarbonato de dietilo
Formula: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Pto. Ebullición: 93
Densidad: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009106
Núm. CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Índice Merck: 13,08088