D(-)-Leucina
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucina
RC-065 RC-064
RC-065EA 267 EUR
RC-065 RC-064
D(-)-Leucina
D(-)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00063088
Núm. CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7