L(+)-Lisina monoclorhidrato
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
RC-066 RC-067
RC-066EA 78.7 EUR
RC-066 RC-067
L(+)-Lisina monoclorhidrato
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 213-091-9