N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina sustancia tampón
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
RC-104 RC-103
RC-104EA 713 EUR
RC-104 RC-103
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina sustancia tampón
Tricine
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Pto. de fusión: 187 °C
Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004277
Núm. CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Índice Merck: 13,09724