Hexano (mezcla de isómeros) ≥98.5% (by GC, sum of enantiomers), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexanes, Isohexane
9309-07EA
688.24
EUR
9309-07
9309-22
9309-R
Hexano (mezcla de isómeros) ≥98.5% (by GC, sum of enantiomers), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hexano (mezcla de isómeros)
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Pto. Ebullición: 68…70 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0.663 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –22 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179311 Núm. CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04712 |
|
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (Sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane) (by GC) | ≥ 98.5 % |
ACS - Color (APHA) | ≤ 10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤ 0.001 % |
ACS - Water-Soluble Titrable Acid, meq/g | ≤ 0.0003 |
ACS - Sulfur Compounds (as S) | ≤ 0.005 % |
ACS - Thiophene | Passes Test |
Product Information (not specifications): | 68.7 °C |
Boiling Point (typical)................. 68.7 °C. | 0.663 |
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 0.663 |