EDTA 99.4-100.6%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Ácido edéticoÁcido etilendiaminotetraacético
8991-01EA 207.53 EUR
8991-R 8991-01
EDTA 99.4-100.6%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
EDTA
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₁₀H₁₆N₂O₈) 99.4 - 100.6 %
ACS - Insoluble in Dilute NH₄OH ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.2 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid ≤0.1 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5 ppm