D-Lactosa monohidrato, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos:
D-(+)-Lactose monohydrate
2248-01EA
76.7
EUR
2248-01
2248-07
D-Lactosa monohidrato, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lactosa monohidrato
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360.32 g/mol Pto. de fusión: 223 Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00150747 Núm. CAS: 64044-51-5 |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≤0.005% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.03% |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Residue after Ignition | ≤0.03 % |
Dextrose | Passes Test |
Sucrose | Passes Test |
Water (H₂O) | 4.0 - 6.0 % |
Dextrins, Starch | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |