Soportes de pared para botellas de gas
Proveedor: asecos
13253 14699 18162 12793 13252 13254 13251 13255
MSGA13253EA 107.5 EUR
MSGA13253 MSGA14699 MSGA18162 MSGA12793 MSGA13252 MSGA13254 MSGA13251 MSGA13255
Soportes de pared para botellas de gas
Colgadores de pared
Soportes de pared para botellas de gas. Construcción de acero galvanizado.
  • Bloqueado por la cadena de seguridad