Isobutanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Alcohol isobutílico, 2-Metil-1-propanol
9044-01EA 60.73 EUR
9044-01 9044-03
Isobutanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Isobutanol
Lot analysis on label.
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 107.9
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.02 %
Assay ((CH₃)₂CHCH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Carbonyl Compounds - 2-Butanone ≤0.02 %
Carbonyl Compounds - Butyraldehyde ≤0.01 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs