Sodio peryodato 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Management of Change (MOC) category = N
3756-01EA 1235.87 EUR
3756-01 3756-04
Sodio peryodato 99.8-100.3% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio peryodato
  • Lot analysis on label
Formula: NaIO₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (NaIO₄) (by iodometry) 99.8 - 100.3 %
Other Halogens (as Cl) ≤0.02 %
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs