Sodio tiosulfato, anhidro ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3953-01EA 78.7 EUR
3953-01 3953-09
Sodio tiosulfato, anhidro ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm