Sodio hidróxido 1 N en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent solución volumétrica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
Filtrado por 0,2 µm
5635-02EA 62.68 EUR
5635-02 5635-03
Sodio hidróxido 1 N en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent solución volumétrica, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Standardisation at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Densidad: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.995 - 1.005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality (eq/L) 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Filtered through a 0.2 micron filter.