Sodio hidróxido 5 N en solución acuosa, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
5671-02EA
92.22
EUR
5671-02
5671-03
Sodio hidróxido 5 N en solución acuosa, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa) Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. | — |
Appearance (Clear, colorless liquid) | Passes Test |
Normality | 4.95 - 5.05 |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. | — |