Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 23-200
Proveedor: Ansell
23-200/9 23-200/10 23-200/7 23-200/8
ANSE23-200/9EA 101 EUR
ANSE23-200/9 ANSE23-200/10 ANSE23-200/7 ANSE23-200/8
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 23-200
Guantes
Estos forros de algodón con revestimiento de PVC suave mantienen su destreza y flexibilidad a bajas temperaturas. Proporcionan protección química, mecánica y líquida.
  • El acabado sumergido rugoso hace que el manejo de materiales húmedos y resbaladizos sea más fácil y seguro.
  • El puño estilo guantelete
Ideal para el uso de los conserjes o para el procesamiento de pescado.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos.